Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Support pour sachets avec cadre en fil recouvert d’époxy
Code produit 10633305
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Orange
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10633305 Orange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10633305 Fournisseur Bel-Art™ Scienceware™ Code fournisseur H131931000
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Recueille les cônes de pipettes et les microtubes à centrifuger. Le porte-sacs à cadre en fil revêtu d’époxy Bel Art™ est économique et pratique.
Collecte les pointes de pipette, les tubes de microcentrifuge. Bel Art™ Le porte-sac à cadre métallique revêtu de poly est économique et pratique.
  • Le cadre en fil d’acier rectangulaire supporte un sachet en PE de 22 x 28 cm (8½ x 11 po) ; revêtu d’époxy couleur orange facile à nettoyer et durable
  • Le couvercle en PP parfaitement ajusté permet de maintenir le sachet solidement en place
  • Réutilisable, peut être nettoyé à la main ou dans des lave-vaisselle automatiques, autoclavable.
  • Couvercle conforme à la norme 29 CFR 1910.1030(d)(2)(xiii)(A), selon laquelle tout récipient destiné au stockage, au transport ou à l’expédition de déchets à risque biologique doit posséder un couvercle
  • Peut être utilisé avec des sachets de paillasse destinés aux déchets à risque biologique (F13166-0000) ; peut également être utilisé avec les sachets autoclavables Clavies (H13182-0812)
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Orange
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (équipement) Pour sacs de paillasse destinés aux déchets à risque biologique
Matériau Fil recouvert d’époxy
Largeur (impériale) 8,5 in
Type de produit Porte-sacs
Largeur (métrique) 22 cm