Learn More
Bohlender™ Pièges à vide en PP et PBTP
Beschreibung
- Résistance à une plage de température comprise entre 0° et +110°C
- Excellente résistance chimique
- Conformité FDA
- Autoclavable à 121°C
- Adapté au vide
- Bouchon à vis rouge en PBTP pour filetage GL 45 et corps de distributeur en PP avec connecteurs de tuyau doubles pour le raccordement de la tubulure élastique ainsi qu’un tube d’entrée de gaz en FEP
- Avec une flèche sur le côté supérieur du corps du distributeur pour afficher le sens du débit
- Tube d’entrée de gaz de 150 mm de long
- Connecteurs de flexible, dia. ext.9 mm, 12 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Conformité | FDA |
| Matériau | Polypropylène, PBTP |
| Longueur (métrique) | Tube d’admission de gaz de 150 mm |
| Joint conique standard | GL 45 |
| Plage de températures (métrique) | De 0° à 110°C |
| Type | Piège à condensat |
| Largeur (métrique) | 80 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?