Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure capillaire en PEEK prédécoupée en bobine de 5 pieds
Code produit 12612810 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,003 po
0,005 po
0,007 po
0,010 in
0,020 in
0,030 po
0,040 in
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Conditionnement
12612810 0,007 po 1 pièce
10428114 0,003 po 1 pièce
10421385 0,005 po 1 pièce
11577691 0,007 po 1 pièce
10013984 0,010 in 1 pièce
10659875 0,020 in 1 pièce
10197364 0,030 po 1 pièce
10260535 0,040 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 12612810
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La tubulure capillaire en PEEK prédécoupée Thermo Scientific™ en bobine de 5 pieds est facile à couper à la longueur désirée.
La tubulure capillaire en PEEK prédécoupée Thermo Scientific™ en bobine de 5 pieds est facile à couper à la longueur désirée.
  • Large compatibilité chimique
  • Biocompatible
  • Peut être utilisée avec des raccords à serrage manuel standard
  • Résistante à la plupart des solvants organiques. L’acide nitrique, l’acide sulfurique, le dichlorométhane, le THF et le DMSO ne sont toutefois pas recommandés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec HPLC
Type Tubulure HPLC
À utiliser avec (application) HPLC
Diamètre (impériale) interne 0,007 po
Diamètre (métrique) interne 0,18 mm
Longueur totale (impériale) 5 pi
Longueur totale (métrique) 1,524 m
Matériau PEEK