Spécification
| Capacité (métrique) | 2 mL |
| Granulométrie | 0,5mm |
| Plage de volume (métrique) | 300 μl à 1,8 ml |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Verre |
| Exempt de DNase | Oui |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour le traitement des levures, cellules, champignons, bactéries et spores |
| À utiliser avec (équipement) | Homogénéisateurs Bead Mill 4 et 24 |
| Exempt de RNase | Oui |
| Type de produit | Tubes de mélange pour lyse de microorganismes résistants |