Learn More
Fisherbrand™ Tubes à microbilles préremplis
Code produit 15565799 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Tubes de mélange pour broyage de tissus durs
Tubes de mélange pour homogénéisation de tissus durs
Tubes de mélange pour homogénéisation de tissus mous
Tubes de mélange pour lyse de microorganismes résistants
Capacité (métrique):
2 mL
7 mL
Granulométrie:
0,5mm
1,4 mm
2,4 mm
2,8 mm
Matériau:
Céramique
Métal
Verre
Conditionnement:
1 pièce
50 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Capacité (métrique) Granulométrie Matériau Conditionnement
15565799 Tubes de mélange pour homogénéisation de tissus durs 2 mL 2,8 mm Céramique 50 pièces
15545799 Tubes de mélange pour lyse de microorganismes résistants 2 mL 0,5mm Verre 1 pièce
15555799 Tubes de mélange pour homogénéisation de tissus mous 2 mL 1,4 mm Céramique 50 pièces
15535799 Tubes de mélange pour broyage de tissus durs 2 mL 2,4 mm Métal 1 pièce
15585799 Tubes de mélange pour homogénéisation de tissus mous 7 mL 1,4 mm Céramique 1 pièce
15575799 Tubes de mélange pour broyage de tissus durs 7 mL 2,4 mm Métal 1 pièce
15595799 Tubes de mélange pour broyage de tissus durs 7 mL 2,8 mm Céramique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15565799
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
50 tubes de 2 ml préremplis avec des microbilles de céramique de 2,8mm
Pour une utilisation avec les homogénéiseurs Bead Mill 4 et Bead Mill 24. Peuvent également être utilisés avec la plupart des autres broyeurs à microbilles disponibles dans le commerce.
  • Utilisés pour le traitement du cerveau, du foie, des muscles, de la peau, des feuilles
  • Tubes renforcés de 2 mL fermés par un bouchon à vis
  • Sans DNase / RNase
  • Plage de traitement : μ300 L à 1,8 mL
  • Non stérile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2 mL
Granulométrie 2,8 mm
Plage de volume (métrique) 300 μl à 1,8 ml
Diamètre (métrique) 10,8 mm
Longueur (métrique) 46 mm (sans bouchon) ; 49 mm (avec bouchon)
Matériau Céramique
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) Utilisés pour le traitement du cerveau, du foie, des muscles, de la peau, des feuilles
À utiliser avec (équipement) Homogénéisateurs Bead Mill 4 et 24
Exempt de RNase Oui
Type de produit Tubes de mélange pour homogénéisation de tissus durs