Learn More
Fisherbrand™ Tubes à microbilles préremplis
Code produit p-8750000 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 mL
7 mL
Granulométrie:
0,5mm
1,4 mm
2,4 mm
2,8 mm
Matériau:
Céramique
Métal
Verre
Type de produit:
Tubes de mélange pour broyage de tissus durs
Tubes de mélange pour homogénéisation de tissus durs
Tubes de mélange pour homogénéisation de tissus mous
Tubes de mélange pour lyse de microorganismes résistants
Conditionnement:
1 pièce
50 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Granulométrie Matériau Type de produit Conditionnement
15545799 2 mL 0,5mm Verre Tubes de mélange pour lyse de microorganismes résistants 1 pièce
15555799 2 mL 1,4 mm Céramique Tubes de mélange pour homogénéisation de tissus mous 50 pièces
15535799 2 mL 2,4 mm Métal Tubes de mélange pour broyage de tissus durs 1 pièce
15565799 2 mL 2,8 mm Céramique Tubes de mélange pour homogénéisation de tissus durs 50 pièces
15585799 7 mL 1,4 mm Céramique Tubes de mélange pour homogénéisation de tissus mous 1 pièce
15575799 7 mL 2,4 mm Métal Tubes de mélange pour broyage de tissus durs 1 pièce
15595799 7 mL 2,8 mm Céramique Tubes de mélange pour broyage de tissus durs 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15545799
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
50 tubes de 2 ml préremplis avec des microbilles de verre de 0,5 mm
Pour une utilisation avec les homogénéiseurs Bead Mill 4 et Bead Mill 24. Peuvent également être utilisés avec la plupart des autres broyeurs à microbilles disponibles dans le commerce.
  • Utilisé pour le traitement des levures, cellules, champignons, bactéries et spores
  • Tubes de 2 mL fermés par un bouchon à vis et un joint torique
  • Sans DNase / RNase
  • Plage de traitement : μ300 L à 1,8 mL
  • Non stérile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2 mL
Granulométrie 0,5mm
Plage de volume (métrique) 300 μl à 1,8 ml
Autoclavable Autoclavable
Matériau Verre
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) Utilisé pour le traitement des levures, cellules, champignons, bactéries et spores
À utiliser avec (équipement) Homogénéisateurs Bead Mill 4 et 24
Exempt de RNase Oui
Type de produit Tubes de mélange pour lyse de microorganismes résistants