Learn More
Fisherbrand™ Balances de précision
Code produit 15957500 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
220 g
420 g
820 g
2200 g
4200 g
6200 g
Modèle:
FPRS2202
FPRS2202/E
FPRS223
FPRS223/E
FPRS4201
FPRS4201/E
FPRS4202
FPRS4202/E
FPRS423
FPRS423/E
FPRS6201/E
FPRS822
FPRS822/E
Étalonnage:
Externe
Interne
Dimensions (P x L x H):
317 x 201 x 93 mm
317 x 201 x 303 mm
Packungsgröße:
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacité Modèle Étalonnage Dimensions (P x L x H) Packungsgröße
15957500 420 g FPRS423/E Externe 317 x 201 x 303 mm 1 pièce
15947500 220 g FPRS223 Interne 317 x 201 x 303 mm 1 pièce
15937500 220 g FPRS223/E Externe 317 x 201 x 303 mm 1 pièce
15967500 420 g FPRS423 Interne 317 x 201 x 303 mm 1 pièce
15987500 820 g FPRS822 Interne 317 x 201 x 93 mm 1 pièce
15977500 820 g FPRS822/E Externe 317 x 201 x 93 mm 1 pièce
15907510 2200 g FPRS2202 Interne 317 x 201 x 93 mm 1 pièce
15997500 2200 g FPRS2202/E Externe 317 x 201 x 93 mm 1 pièce
15947510 4200 g FPRS4201 Interne 317 x 201 x 93 mm 1 pièce
15937510 4200 g FPRS4201/E Externe 317 x 201 x 93 mm 1 pièce
15927510 4200 g FPRS4202 Interne 317 x 201 x 93 mm 1 pièce
15917510 4200 g FPRS4202/E Externe 317 x 201 x 93 mm 1 pièce
15957510 6200 g FPRS6201/E Externe 317 x 201 x 93 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15957500
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Expédition estimée: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dotées d’une connectivité RS232 pour faciliter la communication, d’un affichage rétroéclairé et d’une interface simple pour un fonctionnement aisé, ces balances sont parfaitement adaptées à votre lieu de travail.
  • Grand pare-vent avec portes supérieure et latérale coulissantes
  • Connectivité RS-232 standard pour un transfert de données facile
  • Plateforme en acier inox
  • Deux pieds réglables qui permettent à l’utilisateur de mettre à niveau la balance
  • Indicateur de niveau initial : pas besoin de regarder à l’arrière de la balance pendant le processus de mise à niveau
  • Conception intelligente et construction durable : faible encombrement qui permet d’économiser de l’espace sur les paillasses tout en offrant une grande surface de pesée
  • Conçu pour un fonctionnement simple grâce à un affichage et une interface faciles à utiliser
  • Boucle de sécurité du verrouillage du calibrage à l’arrière de la balance
  • Les modes de pesée comprennent la pesée, le comptage des pièces et la pesée en pourcentage
  • Adaptateur secteur inclus
  • Certifications : FCC, CE
  • Garantie de deux ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Étalonnage Externe
Certifications/Conformité Conformité BPL avec imprimante optionnelle
Type de connexion RS232
Capacité 420 g
Type d’affichage LCD rétroéclairé
Précision affichage 0,001 g
Comprend Adaptateur secteur
Linéarité 0,002 g
Poids min. de l’échantillon 0,82 g
Modèle FPRS423/E
Reproductibilité 0,001 g
Temps de stabilisation 2 s
Type Balance de précision avec chambre de pesée
Garantie 2 ans
Modes de pesée Pesée, Comptage de pièces, Pesée en pourcentage
Dimensions (P x L x H) 317 x 201 x 303 mm
Diamètre (métrique) du bac externe 120 mm
Alimentation électrique 100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA
Ampérage 0,5 A
Fréquence 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.