Learn More
Slice™ Cutter de précision
Code produit 16433609
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc / orange
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
16433609 Blanc / orange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16433609 Fournisseur Slice™ Code fournisseur 10416
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le cutter de précision Slice™ pour coupes complexes sur des milieux minces, tels que le papier et les feuilles en plastique fin ou en vinyle.
  • Combine la même lame micro-céramique plus sûre qui a popularisé la version originale de Slice™ avec de nouvelles fonctionnalités comme une cartouche de lame remplaçable et une conception sans rouleau.
  • La lame minuscule est fabriquée à partir d’oxyde de zirconium extrêmement dur et fabriquée à l’aide d’un procédé exclusif qui crée un bord Finger-Friendly.
  • Les poignées à doigts striées permettent de contrôler les tâches de coupe détaillées
  • La lame en micro-céramique est extrêmement dure mais petite et très sûre.
  • Utilisé comme un stylo pour réaliser des coupes détaillées et complexes de matériaux fins
  • Il est doté d’une cartouche de lame remplaçable et d’une conception sans rouleau.
  • Type de lame installé : Micro-céramique
  • Poignée en nylon durable avec préhension index
  • Conception ambidextre
  • La lame Finger-Friendly™ coupe efficacement
  • Réduit les blessures et les coûts
  • Lame sans étincelles, non conductrice, non magnétique
  • La lame chimiquement inerte ne rouille jamais
  • Lame exempte d’huile et de lubrifiant
  • Lame 100 pour cent oxyde de zirconium
  • Le bord de la lame dure jusqu’à 11,2 x plus que le métal
  • Moins de changements de lame = moins de blessures
  • Lames compatibles : 10418
  • Changement de lame sans outil
Spécification
Matériau de la lame céramique
Type de produit Lame en micro-céramique
À utiliser avec (équipement) Lame 10418
Matériau de la poignée Polyamide
Matériau de boîtiers Polycarbonate
Longueur (impériale) 5,51 in
Longueur (métrique) 140 mm
Matériau Polyamide, polypropylène, polycarbonate, céramique
Couleur Blanc / orange
À utiliser avec (application) Coupe complexe sur matériaux fins
Comprend 1 lame en micro-céramique
Nb par paquet 1 de chaque
Poids (impériale) 0,26 oz.
Poids (métrique) 7,3 g
Largeur (impériale) 0,47 in
Largeur (métrique) 12 mm