Learn More
Slice™ Couteau de précision
Code produit 16403649
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir / orange
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
16403649 Noir / orange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16403649 Fournisseur Slice™ Code fournisseur 10580
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La forme de poignée unique permet un contrôle précis de la coupe complexe
  • Type de lame : bord droit, pointe arrondie
  • La poignée en anneau est dotée d’une poignée confortable
  • Conception ambidextre
  • Lames compatibles : 10518, 10519, 10520, 10532 (sans burins)
  • Comprend 1 lame en céramique à bout arrondi (10518)
  • Le tranchant, agréable au toucher, reste affûté 11 fois plus longtemps.
  • La lame chimiquement inerte ne rouille jamais
  • Lame non conductrice, sans étincelles
  • Réduit les blessures, réduit les coûts
  • Changement de lame sans outil
Spécification
À utiliser avec (équipement) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Longueur (impériale) 4,29 in
Longueur (métrique) 109 mm
Matériau GFN, laiton, polypropylène, oxyde de zirconium
Couleur Noir / orange
À utiliser avec (application) Coupe sécurisée
Comprend 1 lame à pointe arrondie en céramique à bord droit
Nb par paquet 1 de chaque
Poids (impériale) 0,72 oz.
Poids (métrique) 20,3 g
Largeur (impériale) 1,51 in
Largeur (métrique) 38,25 mm
Type de poignée Lame fixe
Type de produit Couteau de précision