Learn More
Fisherbrand™ Boîte de lames de microscope haut de gamme, 100 emplacements
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Stockez et transportez 100 lames en toute sécurité grâce aux boîtiers en ABS résistants. Les boîtes colorées en ABS pour 100 lames Fisherbrand™ permettent de conserver les lames de microscope standard dans des fentes à compartiments numérotés. Stock
- Des boîtes moulées et rigides maintiennent fermement les lames de microscope standard dans des fentes rainurées.
- Étui en ABS durable disponible avec ou sans doublure en mousse.
- Les emplacements et les doublures sont numérotés pour correspondre à la fiche d'inventaire des glissières.
- Il est doté d'un couvercle à charnière à fermeture sécurisée avec un fermoir nickelé résistant à la rouille.
- Les valises empilables sont munies de pieds pour une stabilité maximale.
Spécification
Spécification
| Type | Boîte de stockage pour lames |
| Capacité de lame | 100 |
| Type de bouchon | Charnière avec fermoir |
| Couleur | Vert |
| L’appareil peut contenir | 100 lames de microscope |
| Dimensions (L x l x H) | 208 x 175 x 34 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Lames de microscope standard 25 x 75 mm (1 x 3 po) |
| Hauteur (impériale) | 1,33 in |
| Hauteur (métrique) | 34 mm |
| Comprend | Fiche d’inventaire de lames |
| Afficher plus |