Learn More
Fisherbrand™ Boîte de lames de microscope haut de gamme, 100 emplacements
Code produit 11374145 Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Matériau de doublure:
Liège
Mousse
Conditionnement:
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Matériau de doublure unitSize
11374145 Noir Liège 1 pièce
11701486 Bleu Mousse 1 pièce
10428241 Vert Mousse 1 pièce
11394135 Jaune Mousse 1 pièce
11721486 Blanc Mousse 1 pièce
11711486 Rouge Mousse 1 pièce
11314145 Bleu Liège 1 pièce
11324145 Vert Liège 1 pièce
11334145 Rouge Liège 1 pièce
11354145 Blanc Liège 1 pièce
11344145 Jaune Liège -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 11374145 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur HS15994G
Edge
Stockez et transportez 100 lames en toute sécurité grâce aux boîtiers en ABS durables. Les boîtes à lames colorées en ABS de 100 emplacements permettent de ranger les lames de microscope standard dans des emplacements numérotés et rainurés. Stockage sûr et anti-poussière.
Stockez et transportez 100 lames en toute sécurité grâce aux boîtiers en ABS résistants. Les boîtes colorées en ABS pour 100 lames Fisherbrand™ permettent de conserver les lames de microscope standard dans des fentes à compartiments numérotés. Stock
  • Des boîtes moulées et rigides maintiennent fermement les lames de microscope standard dans des fentes rainurées.
  • Étui en ABS durable disponible avec ou sans doublure en mousse.
  • Les emplacements et les doublures sont numérotés pour correspondre à la fiche d'inventaire des glissières.
  • Il est doté d'un couvercle à charnière à fermeture sécurisée avec un fermoir nickelé résistant à la rouille.
  • Les valises empilables sont munies de pieds pour une stabilité maximale.
Spécification
Type Boîte de stockage pour lames
Capacité de lame 100
Type de bouchon Charnière avec fermoir
Couleur Noir
Compartiments 100
L’appareil peut contenir 100 lames de microscope
Dimensions (L x l x H) 208 x 175 x 34 mm
À utiliser avec (équipement) Lames de microscope standard de 25 x 75 mm (1 x 3 in)
Hauteur (impériale) 1,3 in
Hauteur (métrique) 34 mm
Comprend Fiche d’inventaire de lames
Longueur (impériale) 8,18 in
Longueur (métrique) 208 mm
Matériau ABS
Forme Rectangulaires
Empilables Oui
Largeur (impériale) 8,75 in
Largeur (métrique) 175 mm
Matériau de doublure Liège