Learn More
Fisherbrand™ Boîte pour lames de microscope Premium
Code produit 11364145 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Gris
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11364145 Gris 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11364145
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La boîte à lames de microscope de qualité est parfaitement adaptée à la conservation ou au transport de 100 lames de taille standard maximum.
  • Boîtes en plastique AB durable avec revêtement en bouchon
  • Stocke en toute sécurité les lames dans des fentes produits à fente (26 x 76 mm)
  • Se ferme en toute sécurité avec un fermois et des broches métalliques résistant à la oxydation
  • Les pieds réalisés sous forme de cylindres permettent un conformer en toute sécurité pour un transport et un stockage faciles
  • Les créneaux sont numérotés pour correspondre à la fiche d’inventaire des lames
  • Restez organisé avec une zone d’étiquette moulée pour le projet et la date
  • Boîtes à diapositives disponibles en plusieurs couleur pour le codage du projet
  • Dimensions : 8,2 x 6,9 x 1,3 po (20,8 x 17,5 x 3,4 cm)
Spécification
Type Boîte de lames
Capacité de lame 100
Type de bouchon Fermoir
Couleur Gris
Compartiments 100
Description Boîte à lames de microscope Fisherbrand Premium
L’appareil peut contenir Lames de microscope de taille standard
Dimensions (L x l x H) 8,2 x 6,9 x 1,3 pouce
À utiliser avec (application) Conservation des lames, transport
À utiliser avec (équipement) Lames standard (26 x 76 mm)
Hauteur (impériale) 1,3 in
Hauteur (métrique) 34 mm
Comprend Fiche d’inventaire de lames
Longueur (impériale) 8,2 in
Longueur (impériale) de lame 3 po
Longueur (métrique) 208 mm
Longueur (métrique) de lame 76 mm
Matériau ABS
Quantité 1 coffret
Forme Rectangulaires
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
Largeur (impériale) 6,9 po
Largeur (impériale) de lame 1 po
Largeur (métrique) 175 mm
Largeur (métrique) de lame 26 mm
Couleur de bouchon Argent
Matériau de doublure Liège
Matériau du bouchon Nickel