Learn More
Heathrow Scientific™ Boîtes de lames Premium Plus
Code produit 15810086 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Assortiment
Bleu
Orange
Rouge
Vert
Violet
Conditionnement:
5 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
15810086 Bleu 5 pièces
15820086 Orange 5 pièces
15840086 Rouge 5 pièces
15850086 Violet 5 pièces
15860086 Assortiment 5 pièces
15830086 Vert 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15810086
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les boîtes de lames Heathrow Scientific™ Premium Plus contiennent jusqu’à 100 lames, tandis que le stockage latéral unique peut accueillir un stylo, un dessiccant ou d’autres petits articles
  • La conception de rails de coulissement garantit un ajustement sécurisé pour placer et retirer facilement les lames
  • La grille de numérotation d’emplacement centralisée permet une organisation simple des lames avec une visualisation facile des numéros d’emplacement
  • Le verrouillage coulissant permet un stockage sécurisé avec des symboles de verrouillage et de déverrouillage facilement identifiables
  • Une attache rapide de 2 mm peut être utilisée pour un stockage plus sécurisé
  • La carte d’inventaire est amovible et remplaçable pour écrire facilement sur des surfaces planes
  • Box présente un  design moderne avec une texture de surface ondulée
  • EVA fond recouvert de mousse  pour maintenir les glissières en place en toute sécurité et les protéger contre les dommages
Spécification
Type Boîte de stockage pour lames
Capacité de lame 100
Type de bouchon Couvercle à charnière
Couleur Bleu
Compartiments 100
Contenu et stockage Horizontal
Description Boîte de lames Premium Plus
L’appareil peut contenir 100 (lames de 26 x 76 mm)
Dimensions (L x l x H) 8,2 x 7,7 x 1,3 in
À utiliser avec (application) Stockage
À utiliser avec (équipement) Lames de microscope
Hauteur (impériale) 1,3 in
Hauteur (métrique) 3,2 cm
Comprend Carte d’inventaire
Longueur (impériale) 8,2 in
Longueur (métrique) 20,7 cm
Longueur (métrique) de lame 20,32 cm
Matériau ABS, polypropylène
Quantité 5 Paquets
Forme Rectangulaires
Largeur (impériale) 7,7 in
Largeur (impériale) de lame 7,35 in
Largeur (métrique) 19,5 cm
Largeur (métrique) de lame 18,67 cm
Matériau de doublure Mousse EVA