Learn More
Buerkle™ Pulvérisateur à pression Turn-Spray
Code produit 16535200 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1500 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16535200 1500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16535200 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 03090120
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fonction de pulvérisation pratique à 360° qui permet une pulvérisation à l’envers, ce qui facilite l’accès même aux endroits difficiles d’accès.
  • Le pulvérisateur peut être utilisé à de nombreuses fins, telles que la désinfection et le nettoyage, ou également pour la pulvérisation de produits de protection d’usine
  • Le pulvérisateur à pression est idéal pour la pulvérisation d’une large gamme de liquides uniformément et en continu
  • L’activation rapide et facile de la tige de piston permet d’accumuler une surpression dans le brun
  • La vanne de sécurité intégrée protège contre la surpression (max. 4 bar)
  • L’écrou de buse réglable permet de réguler individuellement le jet de pulvérisation, d’un brouillard de pulvérisation fin à un jet puissant
  • La poignée ergonomique offre une tenue confortable sur le pulvérisateur à pression
  • Le récipient en plastique robuste en PEHD est doté d’une échelle de remplissage surélevée et indestructible qui indique le niveau de remplissage par incréments de 0,25 L
  • Le pulvérisateur manuel peut être nettoyé à fond grâce à une dépose facile.
  • Jet de pulvérisation réglable, diamètre de buse 0,8 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1500 mL
Couleur Blanc, Yellow
Description Pulvérisateur pour pulvérisation à l’envers
Diamètre (impériale) 5,51 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 37.5 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon 305 mm
Matériau Polyéthylène, Polypropylène, FKM
Température max. (métrique) 0°C à 20°C
Température max. (impériale) 32°F à 86°F
Nb par paquet 1
Conditionnement Non
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 0.8 mm
Gamme de produits LaboPlast
Closure Included No
Graduated Non
Bouche Narrow
Hauteur (métrique) 230 mm
Largeur (impériale) 0.03 in.
Hauteur (impériale) 12,01 in
Chemical Label Unlabeled
Diamètre (métrique) 140 mm
Type de bouchon Spray Cap
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 50,72 oz.
Forme Round
Jetable Réutilisable
Type de produit Pulvérisateur à pompe à levier avec buse réglable