Learn More
Buerkle™ Flacons pulvérisateurs en PEHD sans pression avec pompe manuelle à longue durée de vie
Code produit 10190071 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
500 ml
1000 mL
D.I. du col (métrique):
18 mm
18 mm
17,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) D.I. du col (métrique) Conditionnement
10190071 500 ml 18 mm 1 pièce
11896840 250 mL 18 mm 1 pièce
11886840 1000 mL 17,5 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10190071 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 03091050
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqué en PP, polyéthylène et acier inox. Les flacons pulvérisateurs en PEBD sans pression Buerkle™ pulvérisent un volume 1,2 ml ± 0,1 par pression manuelle. Convient aux pesticides et aux détergents agricoles.
  • Pièces en contact avec le milieu en PP, PE et acier inox
  • Flacon en PEBD
  • Bec de 0,6mm de diamètre
  • Volume de pulvérisation obtenu avec une pression manuelle : 1,2 ml ±0,1
  • Jet de pulvérisation réglable
  • Température max. 30°C
  • Le fonctionnement des pulvérisateurs individuels est testé pendant la fabrication
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur White
Diamètre (impériale) 3.03 in.
Diamètre (métrique) intérieur de col 18 mm
À utiliser avec (application) Industrie, laboratoires, production, loisirs, usage domestique et adapté aux pesticides et détergents agricoles
Comprend Valve de ventilation brevetée, pompe manuelle longue durée
Hauteur (métrique) avec bouchon 230 mm
Matériau PEBD, LDPE
D.I. du col (métrique) 18 mm
Stérilité Non-sterile
Plage de températures (métrique) 30°C
Largeur (métrique) 0.6 mm
Closure Included Yes
Graduated No
Bouche Narrow
Hauteur (métrique) 240 mm
Largeur (impériale) 0.02 in.
Hauteur (impériale) 6.89 in.
Chemical Label Blank
Diamètre (métrique) 77 mm
Type de bouchon Pulvérisateur
Autoclavable Not Autoclavable
Capacité (impériale) 16.91 oz.
Forme Rond
Jetable Reusable
Type de produit Spray Bottle