Learn More
Labnet™ Mini-centrifugeuse Prism™
Code produit 12603106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
8 tubes de 1,5/2,0 ml et 4 barrettes de 0,2 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
12603106 8 tubes de 1,5/2,0 ml et 4 barrettes de 0,2 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12603106 Fournisseur Labnet™ Code fournisseur C1801230VEU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    925.67€
    215.95€ / 1 pièces
    Économisez 709.72€
    76% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Une centrifugeuse compacte et économique permettant à chaque poste de travail d’être équipé d’une centrifugeuse personnelle. Labnet™ Prism™ Les mini-centrifugeuses conviennent à une large gamme de séparations en biologie moléculaire et à des centrifugations rapides.
  • Utilisation fiable et simple
  • Extrêmement compacte avec un format particulièrement petit
  • Inclut 2 rotors interchangeables à ouverture rapide qui tournent jusqu’à 6000 tr/min
  • Le frein électronique permet une décélération rapide
  • Le couvercle à ouverture automatique permet un accès aisé aux échantillons
  • L’entraînement sans entretien est remarquablement silencieux
  • La conception unique permet un excellent débit d’air pour protéger les échantillons sensibles à la température
Specifications
Capacité 8 tubes de 1,5/2,0 ml et 4 barrettes de 0,2 ml
Vitesse max. 6 000 tr/min
FCR max. 2 000 x g
Alimentation électrique 120/230 V, 50/60 Hz
Dimensions (H x l x P) 4,4 x 5,2 x 5,2 po (11,2 x 13,2 x 13,2 cm)
Poids net 0,55 kg (1,2 lb)