Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Système de préservation fongique et bactérienne Microbank™
Code produit 17759704
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Vert
Conditionnement:
80 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur de bouchon Conditionnement
17759704 Vert 80 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17759704 Fournisseur Pro-Lab Diagnostics™ Code fournisseur PL.170C/G
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçu pour simplifier le stockage et la récupération de cultures bactériennes et fongiques. Prolab Diagnostics™ Microbank™ Le système de conservation bactérienne et fongique est un système prêt à l'emploi.
Conçu pour simplifier le stockage et la récupération de cultures bactériennes et fongiques. Prolab Diagnostics™ Microbank™ Le système de conservation bactérienne et fongique est un système prêt à l’emploi.
  • Comprend des billes traitées et une solution cryoconservatrice spéciale
  • Chaque flacon contient 25 billes, fournissant des cultures identiques répétées de l’organisme d’origine
  • Un conservateur spécialement formulé assure une survie plus longue des cultures exigeantes et des récupérations quantitatives plus élevées
  • 80 flacons fournis dans une boîte pour congélateur avec “couvercle transparent”
  • Disponibles en 5 couleurs de bouchons / billes ou mélangées (16 flacons chacun de bleu, vert, bleu clair, rouge et jaune)
Informations sur la commande
Système fourni en boîte de 80 flacons
Spécification
Type de produit Flacon d’entreposage cryogénique
Couleur de bouchon Vert
À utiliser avec (application) Conçu pour simplifier le stockage et la récupération de cultures bactériennes et fongiques
Quantité 80/boîte
Conditions de stockage –70°C