Learn More
Ebro Electronic™ Sondes pour thermomètres à noyau TFX 410/420
Code produit 10573303
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique) de sonde:
120 mm
120mm
120 mm
190 mm
Matériau:
Acier inoxydable
Acier inoxydable, Plastique
Métal
Verre
Comprend:
Câble
Câble, certificat d’étalonnage
Pas de câble
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) de sonde Matériau Comprend unitSize
10573303 120 mm Acier inoxydable, Plastique Câble 1 pièce
10206892 120 mm Métal Câble 1 pièce
10553303 120mm Acier inoxydable Pas de câble 1 pièce
10563303 190 mm Verre Pas de câble 1 pièce
11773499 120 mm Métal Câble, certificat d’étalonnage 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10573303 Fournisseur Ebro Electronic™ Code fournisseur 13415416
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Précis et très robuste.
Pour diverses applications dans les domaines alimentaire, de laboratoire et industriel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Directive 2011/65/UE RoHS
Diamètre (métrique) de la sonde 3 mm
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Pour les boulangeries, les boucheries et l’industrie alimentaire
Hauteur (métrique) 30 mm
Type d’immersion Totale ou partielle
Comprend Câble
Longueur (métrique) 250 mm
Longueur (métrique) du câble 60 cm
Longueur (métrique) de sonde 120 mm
Matériau Acier inoxydable, Plastique
Modèle TPX 400
Type de sonde Pénétration
Poids (métrique) 0.105 kg
Description Avec câble
Température max. (métrique) 400°C
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (métrique) -50°C à +400°C
À utiliser avec (équipement) TFX 410-1, TFX 420
Précision DIN CEI 584, classe 1
Affichage Câble de sonde de pénétration, rouge, câble en silicone, 600 mm, DIN CEI 584
Largeur (métrique) 100 mm