Learn More
Sartorius Pipeteur mécanique monocanal Proline™ Plus
BIOPHARMA
Product Code. 10401245 Shop All Sartorius Products
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 10 μl
0.1 à 3 μl
1 à 10 ml
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
5 à 50 μl
500 à 5000 μl
Incréments:
0,002 μl
0,01μL
0,02 μl
0,1 μl
0.2 μl
1 μl
10μL
20 μl
Précision:
1 à 0.6 %, 0.40 à 0.20
10 à 1.3 %, 6,00 à 0,80
2 à 0.5 %, 0.60 à 0.20
2 à 0.6 %, 0.80 à 0.15
2 à 0.8 %, 1.00 à 0.15
3 à 0.6 %, 0.60 à 0.20
3 à 0.9 %, 2.00 à 0.40
3 à 1 %
5 à 1 %, 4.00 à 0.60
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Rouge
Vert
Unit Size:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (métrique) Incréments Précision Couleur Unit Size
10401245 20 à 200 μl 0.2 μl 2 à 0.6 %, 0.80 à 0.15 Jaune 1 pièce
10748205 0.1 à 3 μl 0,002 μl 10 à 1.3 %, 6,00 à 0,80 Gris 1 pièce
10586265 0,5 à 10 μl 0,01μL 5 à 1 %, 4.00 à 0.60 Gris 1 pièce
12812433 5 à 50 μl 0,1 μl 3 à 1 % Jaune 1 pièce
10175474 2 à 20 μl 0,02 μl 3 à 0.9 %, 2.00 à 0.40 Jaune 1 pièce
10034174 10 à 100 μl 0,1 μl 2 à 0.8 %, 1.00 à 0.15 Jaune 1 pièce
10024704 100 à 1000 μl 1 μl 1 à 0.6 %, 0.40 à 0.20 Bleu 1 pièce
10505315 1 à 10 ml 20 μl 3 à 0.6 %, 0.60 à 0.20 Rouge 1 pièce
10309604 500 à 5000 μl 10μL 2 à 0.5 %, 0.60 à 0.20 Vert 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 10401245 Supplier Sartorius Supplier No. 728060
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Demande de devis en gros
Conçue pour apporter confort et qualité aux tâches de pipetage manuel quotidiennes. Sartorius Proline™ La pipette mécanique monocanal Plus allie une construction durable à une facilité d'utilisation, et offre la plus large gamme de pipettes pour répondre aux besoins de divers utilisateurs et applications. Disponible avec des volumes allant de μ0,1 L à 10 mL.
Idéal pour les professionnels de laboratoire expérimentés et les étudiants
  • La plus large gamme de pipettes, qui comprend des pipettes à volume fixe pour lesquelles les volumes doivent être prêts pour éviter les erreurs
  • Le mécanisme Optiload permet de charger les pointes sur la pointe conique avec une étanchéité parfaite
  • Les filtres Safe-Cone minimisent les risques de contamination
  • Paramètre de volume ajustable avec déclic
  • L'isolation thermique des composants internes améliore la précision
  • Structure renforcée et durable avec une haute résistance aux UV et aux produits chimiques
Une conception conviviale et ergonomique
  • Forces légères de pipetage, poignée confortable et support pour doigts
  • Il n'est pas nécessaire de serrer le pipeteur pendant le pipetage
  • Éjection légère et facile des pointes
  • Réduit les risques de microtraumatisme lié aux gestes répétitifs
  • Étalonnage facile et personnalisé
  • Grands chiffres et codage couleur pour l'affichage du volume
  • Le codage couleur du volume permet une sélection correcte du volume de la pointe grâce au code couleur correspondant
  • Entièrement autoclavable sans démontage.
  • Faciles à nettoyer, avec seulement trois pièces à démonter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Précision 2 à 0.6 %, 0.80 à 0.15
Certifications/Conformité ISO 9001/13485, ISO 14001
Espacement de cônes réglable Oui
Autoclavable Autoclavable
Couleur Jaune
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Risque de contamination minimisé grâce à des filtres à cônes sûrs et une capacité d’autoclavage complète
Type à poignée Ergonomique
Matériau Polypropylène
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Proline
Programmabilité Non
Stérilité Non stérile
Type Pipette
Volume (métrique) 20 à 200 μl
Type de doigt Ergonomique
À utiliser avec (application) Risque de contamination minimisé grâce à des filtres coniques sûrs et une capacité d’autoclavage complète
Incréments 0.2 μl
Surveillance UV Oui
Garantie 2 ans