Learn More
Eppendorf™ Protéine LoBind Tubes coniques à bouchon à vis
Code produit 30308637 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
50 ml
Conditionnement:
200 pièces
240 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30308637 50 ml 240 pièces
30308639 15 ml 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30308637 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030122623
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les tubes coniques à bouchon à vis offrent un confinement fiable des échantillons et un stockage sans fuite. Les variantes SafeCode améliorent l'identification des échantillons, tandis que les options BioBased offrent une alternative écologique sans compromettre les performances.
  • La variante BioBased (fabriquée à partir de matériaux biosourcés) contribue à réduire l'empreinte carbone liée aux consommables en laboratoire.
  • Les tubes biosourcés possèdent des propriétés matérielles et des spécifications techniques identiques à celles de nos tubes non biosourcés.
  • Garantit un stockage étanche et protège l'intégrité des échantillons.
  • Adapté à un large éventail de tâches de laboratoire, il améliore la flexibilité.
  • Des matériaux de haute qualité pour des performances robustes et durables.
  • Sans plastifiants, biocides ni agents de démoulage.
  • Graduations claires et visibles pour une évaluation rapide du volume.
  • Facilite la récupération optimale des échantillons et une centrifugation efficace.
  • Disponible en formats de 15 mL, 25 mL et 50 mL.
  • L'option 2D Datamatrix (SafeCode) propose un codage à 2 niveaux pour une identification sûre des échantillons.
  • La fonction de correction d'erreurs ECC200 permet une lecture sûre des codes avec jusqu'à 25 % de codes endommagés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du bouchon HDPE
Couleur de bouchon Gris
Couleur Concluant
Capacité (métrique) 50 ml
Jetable Usage unique
Matériau Polypropylène
Quantité 240 (12 paquets x 20 tubes)
Stérilité Non stérile
Autoclavable Non autoclavable
Forme Cylindrique
Longueur (métrique) 115 mm
Déclaration de pureté PCR propre (non stérile)
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon à vis
Bouchon inclus Oui
Surface d’écriture Oui
Diamètre (métrique) 30 mm
Graduated Oui
Type de produit Tube
FCR max. 19,500 x g