Description
Conçus pour minimiser la liaison des échantillons et améliorer la récupération, Eppendorf™ les tubes protéinés LoBind™ protègent vos protéines précieuses lors du traitement. Grâce à une technologie de pointe LoBind , assurez des rendements optimaux pour vos applications de Western blotting, spectrométrie de masse et purification des protéines.
- Sans revêtement de surface, incluant des substances comme le silicone, les plastifiants, les biocides ou les agents démoulants pour réduire le risque d’interférences d’échantillons.
- La pureté pure certifiée PCR certifiée par Lot garantit l’absence d’ADN humain, de DNase, de RNase et d’inhibiteurs PCR.
- Disponible en formats tube, microplaque et plaque à puits profonds pour faciliter l’upscaling des expériences.
- Options de boutons, vis et SnapTec™ bouchons disponibles.
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | HDPE |
| Couleur | Incolore |
| Capacité (métrique) | 1.5 mL |
| Matériau | Polypropylène |
| Nb par paquet | 500 Pk. |
| Conditionnement | 1 sachet x 500 tubes |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Forme du fond | Conique |
| Type de bouchon | Bouchon à clipser |
| Afficher plus |