Learn More
Grant Bio™ Agitateur avec plateau orbital PSU-10i
Code produit 12994025
Modifier l'affichage
Click to view available options
Orbite:
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Orbite unitSize
12994025 10 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12994025 Fournisseur Grant Bio™ Code fournisseur PSU10i
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Fournit une reproductibilité précise des incubations sensibles au facteur temps. L’agitateur avec plateau orbital PSU-10i Grant Bio™ avec moteur exceptionnellement silencieux offre une agitation constante et uniforme.
  • Vitesse d’agitation variable : 50 à 450 tr/min
  • Système à entraînement direct fiable
  • Système d’équilibrage de charge automatique
  • Fonctionnement continu ou programmé avec arrêt automatique
  • 5 plateaux interchangeables pour récipients jusqu’à 250 ml, y compris un plateau à ressort de 88 emplacements pour tubes jusqu’à 30 mm de diamètre
  • Simple à configurer et facile à utiliser
  • Charge maximale 3 kg
  • Remarque : les plateaux doivent être commandés séparément. Voir les accessoires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 10 mm
Capacité de charge (métrique) 3 kg
Vitesse de rotation 50 à 450 tr/min
Plage de températures (métrique) 4°C à 40°C
Fréquence 50/60 Hz
Profondeur (métrique) 205 mm
Hauteur (métrique) 90 mm
Largeur (métrique) 220 mm
Poids (métrique) 3,4 kg
Modèle PSU-10i
Affichage Écran LCD de 2 lignes, 16 caractères
Plage de durée 1 min à 96 heures