Learn More
IKA™ Sonde de température PT 1000.60 en acier inoxydable/AISI 316 Ti
Code produit 10637053 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
3 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10637053 3 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10637053 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0003516800
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette sonde de température pour une variété d’applications. La sonde de température IKA™ PT 1000.60 en acier inoxydable/AISI 316 Ti est conçue pour une utilisation avec les agitateurs à affichage numérique de séries RCT Basic, RET Basic et
  • Profondeur d’immersion : 230 mm
  • Diamètre : 3 mm
  • Matériau : AISI 316 Ti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 3 mm
À utiliser avec (équipement) Pour une utilisation avec la commande de sécurité RCT Basic et RET Basic
Modèle PT 1000,60
Température (métrique) –50°C à +400°C
Type Sonde de température