Learn More
Heidolph™ Capteur de température Pt 1000 pour agitateur magnétique
Code produit 10167841 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Hei-PLATE Mix ’n’ Heat Core+, Hei-PLATE Mix ’n’ Heat Expert et Hei-PLATE Mix ’n’ Heat Ultimate
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10167841 Hei-PLATE Mix ’n’ Heat Core+, Hei-PLATE Mix ’n’ Heat Expert et Hei-PLATE Mix ’n’ Heat Ultimate 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10167841 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5096791000
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour mesurer et réguler la température du milieu.
  • À utiliser avec les plaques Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+, Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert et Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Hei-PLATE Mix ’n’ Heat Core+, Hei-PLATE Mix ’n’ Heat Expert et Hei-PLATE Mix ’n’ Heat Ultimate