Learn More
Fisherbrand™ Arbre d’agitateur à hélice en forme d’ancre en PTFE
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Les agitateurs avec axe en PTFE possèdent une structure unique entièrement moulée et sont dotés d’un rotor moulé sur un arbre de transmission renforcé en acier entièrement encapsulé de PTFE.
- Résistants aux produits chimiques, inertes et sans fuite
- Faciles à nettoyer
- Pas de contamination croisée
- Incassables.
- Ne raie pas
- À utiliser à des températures allant jusqu’à environ 280°C
- Les modèles avec arbre exposé (EX) sont dotés d’un noyau en acier inox avec une extrémité exposée pour une fixation plus rigide de l’entraînement du mandrin
- Pour mélanger des substances à haute viscosité à des vitesses plus lentes
Specifications
Specifications
| Diamètre (métrique) du ventilateur | 100 mm |
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 9,5 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Guide de l’agitateur universel |
| À utiliser avec (application) | Mélange |
| Longueur (métrique) | 650 mm |
| Quantité | 1 unité |
| Température (métrique) | -200°C à +280°C |
| Type | Agitateur forme ancre avec arbre PTFE |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?