Learn More
Fisherbrand™ Arbre d’agitateur à hélice en forme d’ancre en PTFE
Code produit 10526712 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
1000 mm (EX)
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm (EX)
650 mm
750 mm (EX)
Diamètre (métrique) de l’arbre:
6 mm
8 mm
9,5 mm
10 mm
12 mm
Diamètre (métrique) du ventilateur:
80 mm
100 mm
140 mm
Conditionnement:
1 pièce
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) de l’arbre Diamètre (métrique) du ventilateur Conditionnement
10526712 550 mm 9,5 mm 140 mm 1 pièce
10446101 650 mm (EX) 10 mm 140 mm 1 pièce
10418791 750 mm (EX) 9,5 mm 140 mm 1 pièce
10456101 650 mm (EX) 12 mm 140 mm 1 pièce
10339880 650 mm (EX) 9,5 mm 140 mm 1 pièce
10197651 1000 mm (EX) 12 mm 140 mm 1 pièce
10085921 750 mm (EX) 10 mm 140 mm 1 pièce
10341592 750 mm (EX) 12 mm 140 mm 1 pièce
10470751 650 mm 9,5 mm 140 mm 1 pièce
10646681 550 mm 9,5 mm 100 mm 1 pièce
10269891 500 mm 8 mm 80 mm 1 pièce
10516712 650 mm 9,5 mm 100 mm 1 pièce
10780333 550 mm 10 mm 100 mm 1 pièce
10115590 500 mm 6 mm 80 mm 1 pièce
10496861 400 mm 8 mm 80 mm 1 pièce
10248020 400 mm 6 mm 80 mm 1 pièce
10629542 300 mm 8 mm 80 mm 1 pièce
10637501 300 mm 6 mm 80 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 10526712
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.15€
    43.19€ / 1 pièces
    Économisez 37.96€
    46% de réduction
Expédition estimée: 10-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec les guides d’arbre pour mélanger des substances à haute viscosité à des vitesses plus lentes. Les arbres d’agitateur à ancre en PTFE sont dotés d’un noyau en acier inox.
Les agitateurs avec axe en PTFE possèdent une structure unique entièrement moulée et sont dotés d’un rotor moulé sur un arbre de transmission renforcé en acier entièrement encapsulé de PTFE.
  • Résistants aux produits chimiques, inertes et sans fuite
  • Faciles à nettoyer
  • Pas de contamination croisée
  • Incassables.
  • Ne raie pas
  • À utiliser à des températures allant jusqu’à environ 280°C
  • Les modèles avec arbre exposé (EX) sont dotés d’un noyau en acier inox avec une extrémité exposée pour une fixation plus rigide de l’entraînement du mandrin
  • Pour mélanger des substances à haute viscosité à des vitesses plus lentes
Spécification
Diamètre (métrique) du ventilateur 140 mm
Diamètre (métrique) de l’arbre 9,5 mm
À utiliser avec (équipement) Guide de l’agitateur universel
À utiliser avec (application) Mélange
Longueur (métrique) 550 mm
Quantité 1 unité
Température (métrique) -200°C à +280°C
Type Agitateur forme ancre avec arbre PTFE