Learn More
Fisherbrand™ Couvercle de bécher en PTFE
Code produit 16226521 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
20mm
30 mm
40mm
50mm
65 mm
75 mm
80 mm
100 mm
125mm
150 mm
200mm
À utiliser avec (équipement):
Récipients avec ouverture de 120 mm de diamètre
Récipients avec ouverture de 13 mm de diamètre
Récipients avec ouverture de 170 mm de diamètre
Récipients avec ouverture de 24 mm de diamètre
Récipients avec ouverture de 32 mm de diamètre
Récipients avec ouverture de 43 mm de diamètre
Récipients avec ouverture de 54 mm de diamètre
Récipients avec ouverture de 59 mm de diamètre
Récipients avec ouverture de 66 mm de diamètre
Récipients avec ouverture de 80 mm de diamètre
Récipients avec ouverture de 90 ou 100 mm de diamètre
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe À utiliser avec (équipement) Conditionnement
16226521 80 mm Récipients avec ouverture de 66 mm de diamètre 5 pièces
16266511 20mm Récipients avec ouverture de 13 mm de diamètre 10 pièces
16276511 30 mm Récipients avec ouverture de 24 mm de diamètre 10 pièces
16286511 40mm Récipients avec ouverture de 32 mm de diamètre 10 pièces
16296511 50mm Récipients avec ouverture de 43 mm de diamètre 10 pièces
16206521 65 mm Récipients avec ouverture de 54 mm de diamètre 5 pièces
16216521 75 mm Récipients avec ouverture de 59 mm de diamètre 5 pièces
16236521 100 mm Récipients avec ouverture de 80 mm de diamètre 5 pièces
10676921 125mm Récipients avec ouverture de 90 ou 100 mm de diamètre 1 pièce
10024680 150 mm Récipients avec ouverture de 120 mm de diamètre 1 pièce
10384553 200mm Récipients avec ouverture de 170 mm de diamètre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 16226521
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Se place sur le dessus du bécher pour éviter toute contamination. Le couvercle de bécher en PTFE est disponible en plusieurs tailles.
  • Inerte, résistant aux produits chimiques
  • Finition interne lisse
  • Résistance thermique exceptionnelle : peut être utilisée jusqu’à -200°C et jusqu’à 280°C
  • Moulage isostatique à partir de PTFE pur
Spécification
Description Plage de températures :-200 à +280°C
Diamètre (métrique) externe 80 mm
Matériau PTFE
À utiliser avec (équipement) Récipients avec ouverture de 66 mm de diamètre
Hauteur (métrique) 2,5mm
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité