Spécification
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (métrique) externe | 90mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 90mm |
| Capacité (métrique) | 600 ml |
| Matériau | PTFE |
| Hauteur (métrique) | 125mm |
| Température (métrique) de fonctionnement max. | 280°C |
| Type | Bécher |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Réutilisable |
| Afficher plus |