Learn More
Fisherbrand™ Bécher en PTFE avec bec verseur
Code produit 16236511 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2 000 ml
5 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
16236511 1 ml 5 pièces
16246511 5 ml 5 pièces
16256511 10 ml 5 pièces
10288380 25 ml 1 pièce
10628461 50 ml -
10792921 100 ml 1 pièce
10248480 150 ml 1 pièce
10713101 250 ml 1 pièce
10094800 400 ml 1 pièce
10349740 500 ml 1 pièce
10257810 600 ml 1 pièce
10044630 1000 ml -
10762751 2 000 ml 1 pièce
10237860 5 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Product Code. 16236511
Expédition estimée: 11-09-2026
Add to basket
Add to basket
Avec un socle usiné pour un bon transfert thermique. Le bécher en PTFE possède un bec verseur moulé qui facilite le versement.
Réactifs non contaminants et inertes à très corrosifs.
  • Non mouillable, léger et résistant à la chaleur jusqu’à 280°C
  • Base usinée pour un bon transfert thermique
  • Faciles à nettoyer
  • Bec verseur moulé facilitant le versement
  • Moulage isostatique à partir de PTFE pur
Specifications
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) externe 13mm
Diamètre (métrique) supérieur 13mm
Capacité (métrique) 1 ml
Matériau PTFE
Hauteur (métrique) 18mm
Température (métrique) de fonctionnement max. 280°C
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Graduated Non
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité