Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Agitateur avec arbre en PTFE, arbre lisse pour lames |
| À utiliser avec (application) | Agitation dans un récipient à col étroit |
| Hauteur (métrique) de la lame | 19 mm |
| Quantité | 1 unité |
| Température (métrique) | -200°C à +280°C |
| Épaisseur (métrique) | 3 mm |
| Type | Lames en PTFE pour arbres en PTFE et lame complète en PTFE avec arbre en PTFE |
| Largeur (métrique) | 76 mm |
| Poids (métrique) | 8 g |
| Matériau | PTFE |