Learn More
Fisherbrand™ Lame en PTFE pour arbres simples
Code produit 16255851 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
52 mm
65 mm
75 mm
90 mm
105 mm
125 mm
150 mm
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Conditionnement
16255851 52 mm 10 pièces
16215861 125 mm 10 pièces
16295851 75 mm 10 pièces
16285851 65 mm 10 pièces
16205861 105 mm 10 pièces
16225861 150 mm 5 pièces
16275851 90 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 16255851
Soutenez vos travaux de recherche en sciences de la santé
Utilisez le code promo 28030
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en matériaux en PTFE vierge conformes aux normes FDA et USP classe VI. La lame en PTFE Cowie Technology™ pour les arbres simples s’adapte à tous les arbres standard pour lames.
  • En PTFE
  • Totalement inerte et ne raie pas
  • Disponible avec une extrémité carrée ou simple
Spécification
À utiliser avec (équipement) Agitateur avec arbre en PTFE, arbre lisse pour lames
À utiliser avec (application) Agitation dans un récipient à col étroit
Hauteur (métrique) de la lame 14 mm
Quantité 1 unité
Température (métrique) -200°C à +280°C
Épaisseur (métrique) 3 mm
Type Lames pour arbres lisses
Largeur (métrique) 52 mm