Learn More
Saint Gobain Life Sciences Pierres bouillantes en PTFE Chemware™
Code produit 10027750
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
PTFE
Conditionnement:
450g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
10027750 PTFE 450g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10027750 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences Code fournisseur D1069103
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces puces en PTFE pour favoriser une ébullition douce et efficace et empêcher la surchauffe des liquides hautement volatils. Chemware™ Les pierres à ébullition en PTFE ne sont pas affectées par les acides, les hydrocarbures, les cétones, les esters, les alcools ou les alcalis.
  • Idéal pour les méthodes d’extraction en continu et les liquides organiques à ébullition
  • Résistance aux produits chimiques
  • Minimisez le surchauffage
  • Facilement nettoyées et non contaminantes
  • Ne montre aucune trace d’acidité ni d’alcalinité
  • Ne rayera pas ni n’abrasera la verrerie et ne laisse aucun résidu
  • Utilisable jusqu’à 288°C
  • Les pierres minimisent les chocs lors du reflux et de la distillation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Pierre bouillante
Matériau PTFE
À utiliser avec (équipement) Colonnes de distillation