Learn More
Fisherbrand™ Flacon en PTFE
Code produit 16285971 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16285971 5 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16285971
Expédition estimée: 30-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons en PTFE Fisherbrand™ avec des performances sans fuite conviennent aux applications à basse température. Moulage isostatique avec finition interne lisse.
  • Moulé de manière isostatique en PTFE pur avec une finition interne ultra lisse, homologué par la FDA
  • Insoluble et non contaminant
  • Résistance thermique exceptionnelle, peut être utilisé de -200°C à +280°C
  • Poignées pour faciliter la manipulation
  • Ne pas utiliser, lorsqu’il est scellé, pour des réactions chimiques ou des digestions, desserrer le couvercle lors de la stérilisation thermique
Spécification
Capacité (métrique) 5 000 ml
Description Flacon en PTFE Fisherbrand™, 5 000 ml
Matériau PTFE
Quantité 1
Plage de températures (métrique) -200°C à +280°C
Hauteur (métrique) 335 mm
Diamètre (métrique) 170 mm