Learn More
Fisherbrand™ Arbre d’agitateur centrifuge en PTFE
Code produit 10564362 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
1000 mm (EX)
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm (EX)
650 mm
750 mm (EX)
Diamètre (métrique) de l’arbre:
6 mm
8 mm
9,5 mm
10 mm
12 mm
Diamètre (métrique) du ventilateur:
40 mm
50 mm
70 mm
80 mm
Conditionnement:
1 pièce
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) de l’arbre Diamètre (métrique) du ventilateur unitSize
10564362 300 mm 8 mm 40 mm 1 pièce
10187701 1000 mm (EX) 12 mm 80 mm 1 pièce
10127801 650 mm (EX) 12 mm 80 mm 1 pièce
10586902 650 mm (EX) 9,5 mm 70 mm 1 pièce
10268000 750 mm (EX) 9,5 mm 70 mm 1 pièce
10137801 750 mm (EX) 12 mm 80 mm 1 pièce
10486481 650 mm (EX) 10 mm 70 mm 1 pièce
10035951 750 mm (EX) 10 mm 70 mm 1 pièce
10084650 400 mm 6 mm 40 mm 1 pièce
10467441 400 mm 8 mm 40 mm 1 pièce
10626351 500 mm 6 mm 50 mm 1 pièce
10457251 550 mm 10 mm 70 mm 1 pièce
10576902 650 mm 9,5 mm 70 mm 1 pièce
10649732 500 mm 8 mm 50 mm 1 pièce
10074650 300 mm 6 mm 40 mm 1 pièce
10566902 550 mm 9,5 mm 70 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 10564362
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec des guides d’arbre pour les récipients ronds à col étroit. Les arbres d’agitateur centrifuge en PTFE comprennent des lames qui s’ouvrent à mesure que la vitesse augmente, des vitesses moyennes à élevées sont nécessaires.
Les agitateurs à arbre en PTFE ont une conception unique entièrement moulée et sont dotés d’un rotor moulé sur un arbre de transmission renforcé en acier entièrement recouvert de PTFE.
  • Résistants aux produits chimiques, inertes et sans fuite
  • Faciles à nettoyer
  • Absence de contamination croisée
  • Incassables.
  • Ne raie pas
  • À utiliser à des températures allant jusqu’à environ 280°C
  • Les modèles avec arbre exposé (EX) sont dotés d’un noyau en acier inox avec une extrémité exposée pour une fixation plus rigide de l’entraînement du mandrin
  • Pour les récipients ronds à col étroit
  • Les lames s’ouvrent à mesure que la vitesse augmente, des vitesses moyennes à élevées sont nécessaires
Spécification
Diamètre (métrique) du ventilateur 40 mm
Diamètre (métrique) de l’arbre 8 mm
À utiliser avec (équipement) Guide de l’agitateur universel
À utiliser avec (application) Mélange
Longueur (métrique) 300 mm
Quantité 1 unité
Température (métrique) -200°C à +280°C
Type Agitateur centrifuge à axe en PTFE