Learn More
Fisherbrand™ Tube à essai à centrifuger en PTFE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
13 mL
17 mL
Forme du fond:
Conique
Rond
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
| Couleur | Blanc |
| Capacité (métrique) | 17 mL |
| Matériau | PTFE |
| À utiliser avec | Racks pour tubes à essai en PTFE |
| Nb par paquet | 1 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Forme du fond | Rond |
| Closure Included | Non |
| Diamètre (métrique) | 18 mm |
| Afficher plus |