Learn More
Fisherbrand™ Tube à essai à centrifuger en PTFE avec bouchon
Garanti inerte et sans fissure. Le tube à essai à centrifuger en PTFE avec bouchon Fisherbrand™ peut être utilisé jusqu’à 280°C.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.03000kg
Code produit. 10679122
  • 21.85€ / 1 pièce
Expédition estimée: 01-07-2024
Description
  • Moulage isostatique en PTFE pur
  • Construction à paroi robuste
Spécification
Spécification
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Blanc
17 mL
Racks pour tubes à essai en PTFE
Autoclavables
18 mm
Tubes à essai à centrifuger
PTFE
Blanc
PTFE
1
Rond