Learn More
Cowie Technology™ Tube à essai à centrifuger blanc avec bouchon
Le tube à essai à centrifuger blanc Cowie Technology™ avec bouchon a une finition interne lisse et est utilisable jusqu’à 280°C.
Marque: Cowie Technology™ 012.1215
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.02700kg
Description
- Moulage isostatique en PTFE pur
- Construction à paroi robuste
- Fabriqué à partir de matériaux en PTFE vierge avec les homologations FDA et USP classe VI
- Chimiquement inerte
- Non contaminant
Spécification
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Blanc | |
18 ml | |
Racks pour tubes à essai en PTFE | |
1 de chaque | |
Conique | |
Oui | |
Non |
PTFE | |
Blanc | |
PTFE | |
1 | |
Autoclavable | |
Bouchon à vis | |
18 mm | |
Tubes à essai à centrifuger |