Learn More
Fisherbrand™ Creusets en PTFE
Code produit 10416212 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
25mL
75mL
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10416212 25mL 1 pièce
16235941 5 ml 5 pièces
10119811 75mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10416212
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Garanti inerte et sans fissure. Les creusets en PTFE Fisherbrand™ peuvent être utilisés jusqu’à 280°C.
  • Moulée de manière isostatique dans du PTFE pur
  • Construction à paroi robuste
Spécification
Matériau PTFE
Largeur (métrique) 44mm
Capacité (métrique) 25mL
Diamètre (métrique) externe 44mm
Hauteur (métrique) 26mm
Product Type Conteneurs