Learn More
Fisherbrand™ Bécher pour louche en PTFE avec manche
Code produit 10369690 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 ml
500 mL
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10369690 250 ml 1 pièce
10126670 1 000 ml 1 pièce
10536522 500 mL 1 pièce
10156620 100 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10369690
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilise un noyau en acier de 600 mm dans l’axe pour une rigidité accrue. Le bécher pour louche en PTFE est chimiquement résistant et inerte.
Récipient d’échantillonnage en PTFE avec un axe amovible de 600 mm de long.
  • Résistante aux produits chimiques et inerte
  • Les axes comprennent un noyau en acier pour une rigidité accrue
  • Entièrement encapsulé en PTFE
  • Convi
Spécification
Type de produit Bécher de trempage
Matériau PTFE
Autoclavable Autoclavable
Comprend Bécher en PTFE et axe en PTFE
Matériau du bouchon PTFE
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur blanc
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
À utiliser avec (application) Analyse de l’eau, échantillonnage de liquides généraux, y compris l’azote liquide
À utiliser avec (équipement) Tige supplémentaire en PTFE pour béchers plongeurs
Température (métrique) -200°C à +280°C
Dimensions (L x l x H) 67 x 67 x 696 mm
Diamètre (métrique) 67 mm (bol)
Hauteur (métrique) du bol 93 mm
Longueur (métrique) de la poignée 600 mm
Largeur (métrique) 67 mm