Learn More
Fisherbrand™ Manches de bécher pour louche
Code produit 15132569 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 12 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
15132569 12 x 12 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15132569
Expédition estimée: 23-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conviennent à l’échantillonnage des milieux les plus agressifs. Les manches de bécher pour louche Fisherbrand™ sont entièrement encapsulés dans du plastique en PTFE pour une rigidité optimale.
  • Les arbres ont un noyau en acier
  • Totalement résistant aux produits chimiques et inerte
  • Manches supplémentaires disponibles pour l’extension des louches
Spécification
Type de produit Bécher de trempage
Matériau PTFE
Autoclavable Autoclavable
Matériau du bouchon PTFE
Couleur blanc
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
À utiliser avec (équipement) Béchers pour louche en PTFE
Température (métrique) -200°C à +280°C
Dimensions (L x l) 12 x 12 mm
Dimensions (L x l x H) 12 x 12 x 600 mm
Longueur (métrique) de la poignée 600 mm
Largeur (métrique) 12 mm