Learn More
Fisherbrand™ Flacon compte-gouttes en PTFE
Code produit 10521632 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10521632 25 ml 1 pièce
10640283 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10521632
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Convient pour éliminer les produits chimiques agressifs. Le flacon compte-gouttes en PTFE est chimiquement résistant et inerte.
  • Convient pour éliminer les produits chimiques agressifs
  • Bouchon à vis
  • Chimiquement résistant et inerte
  • Paroi flexible pour une utilisation facile
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
À utiliser avec (application) Ajout de produits chimiques goutte à goutte
Matériau PTFE
Plage de températures (métrique) –200 à +280°C
Couleur de bouchon Blanc
Hauteur (métrique) 80 mm
Matériau du bouchon PTFE
Taille du bouchon 33 mm
Diamètre (métrique) 33 mm
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Type de produit Flacon compte-gouttes