Learn More
Cowie Technology™ Capsule d’évaporation à forme plate en PTFE
Code produit 10552972 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
180 ml
350 ml
Diamètre (métrique):
42 mm
60 mm
78 mm
80 mm
100 mm
Hauteur (métrique):
20 mm
25 mm
28 mm
46 mm
55 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
10552972 350 ml 100 mm 55 mm 1 pièce
10572202 25 ml 42 mm 25 mm 1 pièce
10572392 50 ml 60 mm 20 mm 1 pièce
10088171 100 ml 80 mm 28 mm 1 pièce
10098171 180 ml 78 mm 46 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10552972
Expédition estimée: 16-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Inerte et résistante aux produits chimiques. La capsule d’évaporation plate en PTFE est disponible en plusieurs formats.
  • Moulage isostatique en PTFE pur
  • Résistante aux produits chimiques et inerte
  • Finition interne très lisse
  • Utilisables jusqu’à 280°C
Spécification
Capacité (impériale) 11,7 fl oz
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 350 ml
Matériau PTFE
Forme Rond
Type Capsule d’évaporation
Finition intérieure Lisse
Plage de températures (métrique) –200°C à +280°C
Hauteur (métrique) 55 mm
Diamètre (métrique) 100 mm