Learn More
Cowie Technology™ Capsule d’évaporation à forme plate en PTFE
Tous les produits Fisherbrand ProduitsSpécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 1,66 fl oz |
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | PTFE |
| Forme | Rond |
| Type | Capsule d’évaporation |
| Finition intérieure | Lisse |
| Plage de températures (métrique) | –200°C à +280°C |
| Hauteur (métrique) | 20 mm |
| Diamètre (métrique) | 60 mm |