Learn More
Fisherbrand™ Capsule d’évaporation à forme plate en PTFE avec bec verseur
Code produit 10028201 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
400 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10028201 400 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10028201
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec bec verseur pour faciliter le versement. La capsule d’évaporation plate avec bec verseur en PTFE est disponible en plusieurs formats.
  • Moulage isostatique en PTFE pur
  • Résistante aux produits chimiques et inerte
  • Finition interne très lisse
  • Utilisable à 280°C
  • Bec verseur moulé facilitant le versement
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 400 ml
Matériau PTFE
Forme Rond
Type Capsule d’évaporation
Finition intérieure Lisse
Plage de températures (métrique) –200°C à +280°C
Hauteur (métrique) 40 mm
Diamètre (métrique) 136 mm