Learn More
Cowie Technology™ Capsule d’évaporation à forme plate en PTFE avec bec verseur
Code produit. 10028191 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
180 ml
350 ml
Diamètre (métrique):
65 mm
82 mm
102 mm
130 mm
132 mm
Hauteur (métrique):
12 mm
15 mm
20 mm
22 mm
36 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10028191
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec bec verseur pour faciliter le versement. La capsule d’évaporation plate avec bec verseur en PTFE est disponible en plusieurs formats.
  • Moulage isostatique en PTFE pur
  • Résistante aux produits chimiques et inerte
  • Finition interne très lisse
  • Utilisable à 280°C
  • Bec verseur moulé facilitant le versement
Spécification
Capacité (impériale) 11,7 fl oz
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 350 ml
Matériau PTFE
Forme Rond
Type Capsule d’évaporation
Comprend Bec verseur
Finition intérieure Lisse
Plage de températures (métrique) –200°C à +280°C
Hauteur (métrique) 36 mm
Diamètre (métrique) 132 mm