Learn More
Cowie Technology™ Capsule d’évaporation à forme plate en PTFE avec bec verseur
Code produit 10383592 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
180 ml
350 ml
Diamètre (métrique):
65 mm
82 mm
102 mm
130 mm
132 mm
Hauteur (métrique):
12 mm
15 mm
20 mm
22 mm
36 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) unitSize
10383592 25 ml 65 mm 12 mm 1 pièce
10582392 50 ml 82 mm 15 mm 1 pièce
10222142 100 ml 102 mm 20 mm 1 pièce
10110432 180 ml 130 mm 22 mm 1 pièce
10028191 350 ml 132 mm 36 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10383592
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec bec verseur pour faciliter le versement. La capsule d’évaporation plate avec bec verseur en PTFE est disponible en plusieurs formats.
  • Moulage isostatique en PTFE pur
  • Résistante aux produits chimiques et inerte
  • Finition interne très lisse
  • Utilisable à 280°C
  • Bec verseur moulé facilitant le versement
Spécification
Capacité (impériale) 0,83 fl oz
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau PTFE
Forme Rond
Type Capsule d’évaporation
Comprend Bec verseur
Finition intérieure Lisse
Plage de températures (métrique) –200°C à +280°C
Hauteur (métrique) 12 mm
Diamètre (métrique) 65 mm