Learn More
Fisherbrand™ Entonnoir en PTFE
Code produit 10140002 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
104 mm ±3 mm
158 mm ±3 mm
33 mm ±2 mm
52 mm ±2 mm
79 mm ±3 mm
Diamètre (métrique) de la tige:
10 mm ±0,5 mm
16 mm ±1 mm
18 mm ±1 mm
22 mm ±1,5 mm
24 mm ±2 mm
Hauteur (métrique):
116 mm ±2,5 mm
150 mm ±4 mm
200 mm ±5 mm
50 mm ±2 mm
84 mm ±2 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) supérieur Diamètre (métrique) de la tige Hauteur (métrique) Conditionnement
10140002 104 mm ±3 mm 22 mm ±1,5 mm 150 mm ±4 mm 1 pièce
10232242 33 mm ±2 mm 10 mm ±0,5 mm 50 mm ±2 mm -
10189951 79 mm ±3 mm 18 mm ±1 mm 116 mm ±2,5 mm 1 pièce
10620463 158 mm ±3 mm 24 mm ±2 mm 200 mm ±5 mm -
10314032 52 mm ±2 mm 16 mm ±1 mm 84 mm ±2 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10140002
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’entonnoir en PTFE, chimiquement résistant et inerte, dispose d’une surface interne extrêmement lisse et non collante.
Chimiquement inerte avec surface interne extrêmement lisse en non collante.
  • Construction en paroi épaisse
  • Jusqu’à 280°C
  • Moulage isostatique en PTFE pur
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 104 mm ±3 mm
Diamètre (métrique) de la tige 22 mm ±1,5 mm
Matériau PTFE
Hauteur (métrique) 150 mm ±4 mm
Angle 60°
Autoclavable Autoclavables
Description Entonnoirs en PTFE
À utiliser avec (application) Ajout de liquides dans des récipients
Longueur (métrique) du tube 79 mm