Learn More
Masterflex™ Raccord de joints en PTFE
Code produit 11939426
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (métrique):
Tri-Clamp de 19,05 mm
Tri-Clamp de 25,4 mm
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (métrique) unitSize
11939426 Tri-Clamp de 25,4 mm 10 pièces
11959628 Tri-Clamp de 19,05 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11939426 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 3054884
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Spécification
À utiliser avec (application) Pour les applications pharmaceutiques, d’eau à haute pureté, d’injectables, d’aliments et de boissons
Quantité 10/boîte
Dimensions (métrique) Tri-Clamp de 25,4 mm
Matériau PTFE
Type Raccords de joints