Learn More
Fisherbrand™ Guide d’arbre haute performance en PTFE, cône européen de longueur « B »
Code produit 11873302 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) de l’arbre:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Joint conique standard:
Cône 19/26B
Cône 24/29B
Cône 29/32B
Cône 34/35B
Taille du cône :19/26
Taille du cône :24/29
Taille du cône :45/40
Taille du cône :45/50
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) de l’arbre Joint conique standard Conditionnement
11873302 8 mm Cône 24/29B 1 pièce
11863302 8 mm Cône 19/26B 1 pièce
11883302 10 mm Cône 24/29B 1 pièce
10009332 16 mm Taille du cône :45/40 1 pièce
11843302 6 mm Taille du cône :19/26 -
11567323 12 mm Cône 29/32B 1 pièce
11577323 16 mm Cône 34/35B 1 pièce
11853302 6 mm Taille du cône :24/29 -
11893302 10 mm Cône 29/32B 1 pièce
11803312 10 mm Taille du cône :45/50 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11873302
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec les arbres d’agitateur en verre et en métal. Le guide d’agitateur haute performance est un cône de longueur « B » pour l’Europe et comprend un joint en PTFE/PEEK.
Assure un guidage efficace des agitateurs avec axe en verre et en métal sur une certaine plage de températures, sans déversement de particules du joint, tout en maintenant le vide. Le joint, fabriqué à partir d’un matériau composite en PTFE et en PEEK spécialement formulé, est en permanence sous pression.
  • Haute résistance chimique
  • Antifouet et vibrations réduites
  • Vide (∼ performances en matière de résistance à la compression (5 mm Hg) et de pression (3 à 5 psi)
  • Pas de perte
  • Joint torique auto-débloquant
  • Vitesses maximales recommandées : 500 tr/min en continu, 800 tr/min par intermittence
Note: PEEK Elle présente une très haute résistance chimique, avec une certaine sensibilité uniquement aux acides minéraux forts.
Spécification
Diamètre (métrique) 42 mm
Diamètre (métrique) de l’arbre 8 mm
À utiliser avec (équipement) Agitateurs à axe en verre et métal
À utiliser avec (application) Alignement de l’axe pendant le mélange
Hauteur (métrique) 60 mm
Quantité 1 unité
Joint conique standard Cône 24/29B
Type Guide d'arbre haute performance