Learn More
Welch™ Filtre en ligne en PTFE
Code produit 12967914 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Change view
Click to view available options
Matériau (membrane):
PTFE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau (membrane) unitSize
12967914 PTFE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12967914 Fournisseur Welch™ Code fournisseur 11255504
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le filtre à particules en ligne économique maintient la propreté et le bon fonctionnement de votre pompe à vide. Le filtre en ligne en PTFE Welch™ protège votre pompe à vide des particules fines et des aérosols à 0,2 micron.
  • Protège la pompe à vide des particules
  • Taille des pores de 0,2 micron
  • Filtre PTFE
  • Boîtier en polypropylène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau (membrane) PTFE
Porosité 0,2 μm
À utiliser avec (application) Filtration de particules, pompe à vide
Matériau de boîtiers PP
Quantité 1 de chaque
Type Filtre en ligne, DN 8